Przejdź do
715522
(1R,2R)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
379,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
379,50 zł
Cena katalogowa506,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
mp
48-53 °C
functional group
amine, phenyl
SMILES string
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI key
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
633089715964748722
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
48-53 °C
mp
-
mp
48-53 °C
mp
-
optical activity
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
optical activity
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)