Merck
715190
Sigma-Aldrich
1-Amino-3-butyne
95%
Synonim(y):
3-Butyn-1-amine, 3-Butynylamine, 4-Amino-1-butyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448
tw
100-103 °C
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h1H,3-5H2
Klucz InChI
XSBPYGDBXQXSCU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Amino-3-butyne, a bifunctional linker can be used:
  • In Buchwald–Hartwig amination reaction of 1,2,3,4-tetrahydroacridine trifluoromethanesulfonate derivative.
  • As a reagent to synthesize dialkynylamides from diacids.
  • For the post-polymerization modification of poly(2-alkyl/aryl-2-oxazoline)s (PAOx) polymer by amidation of its methyl ester side chains.
  • As a crosslinker which can bind with resin as well as nanocrystalline cellulose to facilitate the terminal alkyne group for further functionalizations.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Buchwald-Hartwig Amination Approach for the Synthesis of Functionalized 1, 2, 3, 4-Tetrahydroacridine Derivatives.
de Sousa J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(16), 3468-3474 (2014)
Predictive recognition of native proteins by cucurbit [7] uril in a complex mixture.
Li W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(55), 8537-8540 (2016)
Functional poly (2-oxazoline) s by direct amidation of methyl ester side chains.
Mees MA and Hoogenboom R
Macromolecules, 48(11), 3531-3538 (2015)
A bottom-up route to a chemically end-to-end assembly of nanocellulose fibers.
Yang H and van de Ven TGM
Biomacromolecules, 17(6), 2240-2247 (2016)
Conformationally rigid cyclic tungsten bis-alkyne complexes derived from 1, 1?-dialkynylferrocenes.
Curran TP, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 846(16), 24-32 (2017)