Merck
715050
Sigma-Aldrich
Chloro(tricyclohexylphosphine)gold(I)
97%
Synonim(y):
(Tricyclohexylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33AuClP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
218-222 °C
ciąg SMILES
Cl[Au].C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h16-18H,1-15H2;;1H/q;+1;/p-1
Klucz InChI
IBNPRSSHBVYHPU-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Formal tandem bicyclizations of styrylindoles with alkynyl alkenones
  • Addition of X-H bonds to carbon-carbon multiple bonds
  • Arylation of pyrazine or pyridine with aryl bromides
  • Hydroarylation of alkenes with indoles
  • Cyclization
  • Hydroamination
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)