Merck
710539
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)nickel
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
gęstość
1.129 g/mL at 25 °C
1.15 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Ni].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Ni/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
Klucz InChI
OIYDMFLWYJTIRX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ligand fosfinowy do sprzęgania krzyżowego
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)