Key Documents
707481
Polyhydroxy small gap fullerenes, hydrated
Synonim(y):
Fullerenols, Polyhydroxy fullerenes
About This Item
Polecane produkty
Postać
crystals
skład
Polyhydroxy SGFs(TGA), ~85%
mp
60 °C (dec.)
rozpuszczalność
water, pH >9: soluble
ciąg SMILES
O[C]12=C3c4c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c%13c%14c%15c%16c(C3=[C]%17(O)c%18c1c%19c%20c%21c%22c%23c%24c%25c%26c%27c%28c%29c(C%17=[C]%16(O)[C]%14(O)=C%29[C]%27(O)=C%13[C]%11(O)=C%26[C]%24(O)=C%10[C]8(O)=C%23[C]%21(O)=C7[C]5(O)=C2%20)c%18c%30c%28c%25c%22c%19%30)c4c%31c6c9c%12c%15%31
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)