Merck
707120
SAFC
5-Chloro-7-iodoindole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5ClIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
77-82 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5ClIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
Klucz InChI
VRVJEJOGADKQRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3