Merck
704989
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CO13CO13CH213COOC(CH3)3
Masa cząsteczkowa:
219.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
110-111 °C/22 mmHg
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3/i7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
CLPHAYNBNTVRDI-ULEDQSHZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)