Merck
703214
Sigma-Aldrich
Di-tetrabutylammonium cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II)
95% (NMR)
Synonim(y):
Greatcell Solar®, N-719 dye
Wybierz wielkość
1 G
3250,00 zł
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
3250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H86N8O8RuS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1188.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95% (NMR)
Formularz
powder
skład
Dye content, ≥90% HPLC
mp
250-260 °C
λmaks.
534, 393, 313 nm (lit.)
ciąg SMILES
S=C=N[Ru]N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([O-])=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C([O-])=O
InChI
1S/2C16H36N.2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*5-16H2,1-4H3;2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q2*+1;;;2*-1;+2/p-2
Klucz InChI
MQGCPZMVNHGIPF-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Di-tetrabutylammonium cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II) (N-719 dye) is a ruthenium based polypyridyl mixture used as a photosensitizer. It acts as a medium for effective absorption of photons and transfer of electrons within the electrolytic solar cells.[1][2]
Zastosowanie
N-719 dye is widely used as a sensitizer that can be coated on indium tin oxide (ITO) substrates by doctor blade technique, with different photoanode materials like titanium oxide (TiO2),[3][4][5] zinc oxide (ZnO),[6][7] and gold nanourchin[8] for dye sensitized solar cell (DSSC) applications.
Informacje prawne
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Low temperature sintering of aqueous TiO2 colloids for flexible, co-sensitized dye-sensitized solar cells
Holliman PJ, et al.
Materials Letters, 236(2), 289-291 (2019)
Navdeep Kaur et al.
Scientific reports, 10(1), 7657-7657 (2020-05-08)
An auspicious way to enhance the power conversion efficiency (PCE) of third generation sensitized solar cells is to improve the light harvesting ability of TiO2 sensitizer and inhibition of back recombination reactions. In the present work, we have simultaneously comprehended
Preparation of TiO2 paste starting from organic colloidal suspension for semi-transparent DSSC photo-anode application
Zama I, et al.
Materials Science in Semiconductor Processing, 61(14), 137-144 (2017)
Enhancing near-infrared solar cell response using upconverting transparentceramics
Liu M, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 95(2), 800-803 (2011)
Ruthenium sensitizers and their applications in dye-sensitized solar cells
Hara K and Koumura N
International Journal of Photoenergy (2012)
Produkty
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Zobacz wszystko
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What are the advantages of dye solar cells?
    1 answer
    1. Dye solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells with the promise of high efficiency combined with low production costs.
      Helpful?
  3. What are the disadvantages of dye solar cells?
    1 answer
    1. The major disadvantage to the dye solar cell design is the use of a liquid electrolyte, which has temperature stability issues. The electrolyte can freeze at low temperatures and expand at higher temperatures.  It the electrolytes freezes, power production would cease, and it could potentially lead to physical damage.  If the liquid expands at higher temperatures, sealing the panels would be difficult.
      Helpful?
  4. What can cause degradation of the dye solar cell?
    1 answer
    1. Dye solar cells degrade from ultraviolet radiation.  For this reason, the barrier may include UV stabilizers and/or UV absorbing luminescent chromophores (which emit at longer wavelengths) and antioxidants to protect and improve the efficiency of the cell.