Merck
702420
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
302-307 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-4-9-10-7(6)3-5/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at