Merck
702382
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
6-(Piperidino)nicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
mp
209-213 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H14N2O2/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)