Merck
701858
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-6-methyl-1-indanone
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Formularz
solid
mp
76-84 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1O
InChI
1S/C10H10O2/c1-6-2-3-7-4-5-8(11)9(7)10(6)12/h2-3,12H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
ZASCFLVTYFAIBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)