Merck
700967
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
180-186 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(Br)cc2cn[nH]c12
InChI
1S/C8H7BrN2/c1-5-2-7(9)3-6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)