Merck
700711
Sigma-Aldrich
N-(Dicyclohexylphosphino)-2-(2′-tolyl)indole
95%
Synonim(y):
N-(dicyclohexylphosphino)-2-(2′-methylphenyl)-1H-indole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
139-145 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1ccccc1-c2cc3ccccc3n2P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-21-12-8-10-18-25(21)27-20-22-13-9-11-19-26(22)28(27)29(23-14-4-2-5-15-23)24-16-6-3-7-17-24/h8-13,18-20,23-24H,2-7,14-17H2,1H3
Klucz InChI
KESYNFLRGDUANT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for Suzuki-Miyaura coupling reactions
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3