Merck
699454
Sigma-Aldrich
5-(Morpholinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
4-[[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-thienyl]methyl]-morpholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24BNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
91-96 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)s2
InChI
1S/C15H24BNO3S/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)13-6-5-12(21-13)11-17-7-9-18-10-8-17/h5-6H,7-11H2,1-4H3
Klucz InChI
CNLWVADWZRQAFZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)