Merck
699276
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
96%
Synonim(y):
2,6-Dichloronicotinoyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
24-30 °C
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-2-1-3(6(9)11)5(8)10-4/h1-2H
Klucz InChI
JHMHYTKDALCQSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges