Kluczowe dokumenty
698989
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, electronic grade, 99.995% trace metals basis, average Mn 15,000-45,000
Synonim(y):
Plexcore® OS 1100, P3HT
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 15,000-45,000
opis
(>95% head-to-tail regioregular (HNMR))
mp
238 °C
rozpuszczalność
chloroform, trichlorobenzene, chlorobenzene, toluene, and xylenes: soluble
fluorescencja
λex 450 nm; λem 575 nm
Energia orbitalna
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
Wydajność urządzenia OPV
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 11.3 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.64 V
- Fill Factor (FF): 0.69
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.16 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 9.5 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.63 V
- Fill Factor (FF): 0.68
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5 %
PDI
≤2
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?