Product 698695, Carbon nanotube, consists of as-produced electric arc nanotubes with various chiralities (n, m values), and those individual chiralities have not been seperated for this product listing.
Kluczowe dokumenty
698695
Carbon nanotube, single-walled
>70 wt. % carbon basis, D × L 2-10 nm × 1-5 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>70% carbon basis (wt.)
Właściwości
avg. no. of layers 1
skład
carbon, ≥70%
śr. × dł.
2-10 nm × 1-5 μm , bundle dimensions
rozmiar
1.3-1.5 nm , individual SWNT diameter
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Polymeric Nanocomposites for Bone Tissue Engineering
carbon nanotube buckypaper-modified electrodes
Produkty
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
Nanorurki węglowe (CNT) cieszą się dużym zainteresowaniem od czasu ich odkrycia w 1991 roku przez Sumio Lijima1 ze względu na ich doskonałe właściwości mechaniczne, elektryczne i optyczne.
Protokoły
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
-
What is the chirality of product 698695, Carbon nanotube, single-walled?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.