Merck
696404
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-N-Boc-piperidine-3-carboxylate
95%
Synonim(y):
(S)-(+)-N-Boc-nipecotic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, Ethyl (3S)-1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +37, c = 1 in chloroform
mp
35-40 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@H]1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
YCXCRFGBFZTUSU-JTQLQIEISA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C