Merck
707716
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
1-Methyl-13C,d3-3-piperidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C513CH10D3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
76-78 °C/11 mmHg
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
Klucz InChI
UKANCZCEGQDKGF-KQORAOOSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)