Merck
695807
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
52-57 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H14O5/c1-3-18-13(16)12(15)8-11(14)9-4-6-10(17-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
JHWYUCIVJQZDEF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)