695122
Acetamide
sublimed, 99%
Synonim(y):
Amide C2
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 65 °C)
Próba
99%
Postać
sublimed
tw
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Klucz InChI
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges