Merck
694398
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
35-39 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)C1(CCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)6(5(11)12)3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)