Kluczowe dokumenty
693677
Thulium
foil, size 25 mm × 25 mm × 1 mm, 99.9% trace rare earth metals basis
Synonim(y):
Thulium-169
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Formularz
foil
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thulium
rezystywność
90 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 mm × 25 mm × 1 mm
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
gęstość
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Klucz InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.