Merck
693472
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]cyclohexyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide
technical grade
Synonim(y):
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]cyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N,3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide, (2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-[[[3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]cyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H54N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
aktywność optyczna
[α]22/D -99°, c = 1 in chloroform
mp
153-163 °C
ciąg SMILES
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N4O2S/c1-34(2,3)26-20-25(30(41)27(21-26)35(4,5)6)22-37-28-18-14-15-19-29(28)38-33(43)39-31(36(7,8)9)32(42)40(10)23-24-16-12-11-13-17-24/h11-13,16-17,20-22,28-29,31,41H,14-15,18-19,23H2,1-10H3,(H2,38,39,43)/b37-22+/t28-,29-,31-/m1/s1
Klucz InChI
IJFFARBIZKKZOA-PVKOWITJSA-N
Zastosowanie
Catalyst for the Mannich reaction
Catalyst involved in:
  • Enantioselective Pictet-Spengler-type cyclizations of hydroxylactams
  • Aza-Baylid-Hillman reactions
  • Hydrophosphonylation of imines
  • Studies of the effect of structure of molecule on asymmetric Strecker and Mannich reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna G Wenzel et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(44), 12964-12965 (2002-10-31)
Highly enantioselective addition reactions between silyl ketene acetals and N-Boc aldimines are catalyzed by the thiourea-based catalyst 1c. Extraordinary scope is observed in this methodology with regard to the imine substrate, with aryl and heteroaromatic derivatives generally affording nearly quantitative