Merck
692891
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyridine
97%
Synonim(y):
5-Bromo-2-(methylsulfanyl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
36-41 °C
grupa funkcyjna
bromo
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CFBYLVDSPYTKPR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)