Merck
692840
Sigma-Aldrich
Samarium-cobalt alloy 24
disc, size 10 mm × 6 mm
About This Item
Wzór liniowy:
Sm2Co17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
disc
skład
Cobalt, 49.05 wt. %
copper, 5.95 wt. %
Iron, 17.25 wt. %
Samarium, 25 wt. %
Zirconium, 2.75 wt. %
rozmiar
10 mm × 6 mm
InChI
1S/Co.Sm
Klucz InChI
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 190 kJ/m3 (24 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.00 T (10.0 kGs)
Coercive Force (Hc): 740 kA/m (9.3 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2070 kA/m (26.0 kOe)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Chemia ciała stałego i materiałów wywarła ogromny wpływ i odnotowała wzrost w ostatnich latach, szczególnie w przypadku materiałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich.
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
Zobacz wszystko