Merck
691968
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
85%
About This Item
Wzór liniowy:
(ClCH2CH2O)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
tw
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
Klucz InChI
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
374.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
190.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)