Merck
691852
Sigma-Aldrich
1,3,6-Trichloroisoquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4Cl3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
125-129 °C
ciąg SMILES
Clc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
Klucz InChI
IQEHNPFLYOSKCB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges