Merck
691836
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-hydroxypyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
166-170 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Oc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
Klucz InChI
VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)