Merck
691755
Sigma-Aldrich
(S)-1-Z-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
1-Cbz-4-oxo-L-proline, Z-4-oxo-L-proline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +6.0°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,16,17)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
RPLLCMZOIFOBIF-NSHDSACASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3