Przejdź do
96310
Z-Hyp-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
N-Cbz-Hydroxy-L-proline, Z-L-4-Hydroxyproline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
459,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.26
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-831-2
Beilstein/REAXYS Number:
90295
MDL number:
459,75 zł
Cena katalogowa613,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
104-107 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,15H,6-8H2,(H,16,17)/t10-,11+/m1/s1
InChI key
WWVCWLBEARZMAH-MNOVXSKESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
96270C8601441562
description
≥99.0% (T)
description
≥99.0% (TLC)
description
99%
description
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]20/D −70±2°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]20/D −42°, c = 2 in ethanol
optical activity
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
mp
104-107 °C
mp
155-158 °C
mp
76-78 °C (lit.)
mp
132-133 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)