Merck
690244
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-naphthol
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.5% (HPLC)
99%
Formularz
powder
mp
133-138 °C
ciąg SMILES
Oc1ccc2ccc(Br)cc2c1
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,12H
Klucz InChI
VWSBGGRCEQOTNU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)