Merck
688517
Sigma-Aldrich
2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
199-240 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5H,(H,13,14)
Klucz InChI
XFSORZYTTCOBFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful quinolinecarboxylic acid for quinoline chemistry.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 1589-1589 (1989)