Merck
687928
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545
gęstość
1.127 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
PJGFNNXYKMSCCU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter