Merck
687472
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(CH213CH2)6CH213CD2CO2Na
Masa cząsteczkowa:
288.36
Kod UNSPSC:
12142201
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
flakes
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([2H])([2H])C(O[Na])=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
402.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
206 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)