Merck
686670
Sigma-Aldrich
Polyester-8-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 3
≥97%
Synonim(y):
Dendron-G3-Carboxyl-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H58O22
Masa cząsteczkowa:
830.82
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
powder (lyophilized)
masa cząsteczkowa
generation 3
Właściwości
focal point carboxylic acid
liczba grup powierzchniowych
8
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(O)=O
InChI
1S/C35H58O22/c1-29(8-36,9-37)23(46)54-18-34(6,19-55-24(47)30(2,10-38)11-39)27(50)52-16-33(5,22(44)45)17-53-28(51)35(7,20-56-25(48)31(3,12-40)13-41)21-57-26(49)32(4,14-42)15-43/h36-43H,8-21H2,1-7H3,(H,44,45)
Klucz InChI
CSKGZAJBJPVHFW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 831
Zastosowanie
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Inne uwagi
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.