Merck
684562
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)naphthalene-6-boronic acid
Synonim(y):
tert-Butyl[[6-(dihydroxyboryl)-2-naphthyl]oxy]dimethylsilane, [6-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]naphthalen-2-yl]boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23BO3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
mp
244-248 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C16H23BO3Si/c1-16(2,3)21(4,5)20-15-9-7-12-10-14(17(18)19)8-6-13(12)11-15/h6-11,18-19H,1-5H3
Klucz InChI
QJXUSWJSQVIBCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Room temperature trifluoromethylation via copper catalyzed oxidative cross-coupling
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3