Merck
684244
Sigma-Aldrich
2-Aminoisobutyric-15N acid
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
H215NC(CH3)2COOH
Masa cząsteczkowa:
104.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)/i5+1
Klucz InChI
FUOOLUPWFVMBKG-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)