Merck
683310
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Synonim(y):
2-Amino-4-fluoroanisole, 5-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 5-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5438
tw
90 °C/760 mmHg
gęstość
1.1981 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108.9 °C - closed cup