Merck
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid methyl ester
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H29BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
Klucz InChI
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)