Merck
682640
Sigma-Aldrich
Nanoclay, surface modified
contains 25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
Synonim(y):
Nanomer® I.34MN, Nanomer® clay, Montmorillonite clay
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Produkt 682640 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
powder
Poziom jakości
zawiera
25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
Matryca
Montmorillonite clay base material
wielkość cząstki
≤20 μm
Zastosowanie
For representative application data and nanocomposite processing methods see datasheet N605.
Recommended for melt compounding with Nylon 6, 66 and other polyamides
  • Improve modulus
  • Increase barrier
  • Enhance chemical resistance
  • Increase heat deflection temperature (HDT)
Informacje prawne
Nanomer® clays are products of Nanocor Corporation
Product of Nanocor®, Inc.
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1