Merck
682438
Sigma-Aldrich
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-6-nitro-ortho-toluidine, 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
48-52 °C
ciąg SMILES
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)11)12(13)14/h1-3H,11H2
Klucz InChI
MFLJFFUIURSSKM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)