Merck
681873
Sigma-Aldrich
Ethyl 3- (trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
144-148 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-3-11-12-5(4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)