Merck
681822
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoylacetonitrile
97%
Synonim(y):
3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propionitrile, 4-Fluoro-γ-oxobenzenepropanenitrile, 4-Fluorophenacyl cyanide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
84-88 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
nitrile
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)