Merck
681296
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-2-methanol
97%
Synonim(y):
2-Hydroxymethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
74-78 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Julia coupling for synthesis of corydendramine A
  • Cyclization-functionalization of nitrogen-containing dienes
Reactant for synthesis of:
  • Heterocyclic compounds
  • Anthranilamide inhibitors of factor Xa
  • Human GnRH receptor antagonists
  • Sphingosine-1-phosphate receptor agonists
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)