Merck
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline
97%
Synonim(y):
(S)-N-Boc-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-L-Pro(4-oxo)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
mp
160 °C (dec.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)