Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1370,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
87-97 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C[C@H]1C(O)=O)CC2(F)F
InChI
1S/C12H17F2NO4/c1-10(2,3)19-9(18)15-6-11(5-12(11,13)14)4-7(15)8(16)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t7-,11?/m0/s1
InChI key
OXXSWURHJYLTIL-RGENBBCFSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description BioXtra | description suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥97% (titration) | assay ≥90% (HPCE) |
| mp 87-97 °C | mp 146 °C (D) (lit.) | mp 160-163 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)