Merck
681172
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzonitrile
97%
Wybierz wielkość
5 G
445,00 zł
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
445,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
51-55 °C
grupa funkcyjna
iodo
nitrile
ciąg SMILES
Ic1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
Klucz InChI
JDDAFHUEOVUDFJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felix Bacher et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(28), 10464-10478 (2019-05-28)
Four Schiff bases derived from 7-hydrazin-yl-5,8-dihydroindolo[2,3-d][2]benzazepin-(6H)-one and its bromo-substituted analogue (HL1-HL4) and four copper(ii) complexes 1-4 have been synthesised and fully characterised by standard spectroscopic methods (1H and 13C NMR, UV-vis), ESI mass spectrometry, single crystal X-ray diffraction and spectroelectrochemistry.