Merck
681083
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
97%
Synonim(y):
4-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8FN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
168-172 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
Klucz InChI
SIXWIUJQBBANGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)