Merck
680532
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
mp
178-190 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3
Klucz InChI
YZQQHZXHCXAJAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Zastosowanie
Reactant involved in synthesis of different protein effector including:
  • Modulators of survival motor neuron protein
  • Glucokinase activators
  • Aryl ethers for use as Bacillus anthracis enoyl-ACP reductase inhibitors
Reactant involved in synthesis of:
  • Thiourea-functionalized paracyclophanes
  • Low-background fluorescent imaging agents for nitric oxide
Reactant to undergo regioselective iodination and bromination
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gözde Murat Saltan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 372-381 (2017-08-02)
In an approach to develop efficient organic optoelectronic devices to be used in light-driven systems, a series of three thiophene linked benzimidazole conjugates were synthesized and characterized. The combination of two thiophene rings to a benzimidazole core decorated with different